Learn More
Motic™ Microscopio trinocular BA310E
La configuración completa de Koehler proporciona la máxima calidad de iluminación incluso en las muestras más exigentes. El Microscopio trinocular Motic™ BA310E se puede mejorar con métodos de contraste adicionales como contraste de fase, polarización y campo oscuro, y con dispositivos de análisis y enseñanza para garantizar que este modelo ofrezca funcionalidad a largo plazo para todos los niveles de usuario.
Marca: Motic™ 1100100402443
Descripción
- Cabezal trinocular inclinado 30° con tubos oculares que giran 360° para una visualización cómoda mientras está sentado
- Ajuste de distancia interpupilar de 48 a 75 mm
- Lentes de campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambas lentes
- Portaobjetivo quíntuple invertido con topes de clic para cambios de aumento precisos
- CCIS™ EC Plan 4X, 10X, 20X (opcional), 40X, 60X (opcional) y 100X-Oil
- Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con incremento mínimo de 2 micrones y ajuste de tensión
- Recorrido vertical de 25 mm
- Platina grande sin gradillas de 180 × 170 mm con controles coaxiales de posición baja
- Recorrido de 80 × 55 mm
- Condensador Abbe N.A. enfocable y centrable 0,90/1,25 con diafragma iris y ranura deslizante
- Conjunto de lente colectora con soporte de filtro de rosca
- Iluminación halógena Koehler de 6 V/30 W transmitida e integrada, o iluminación LED Koehler de 3 W (6000 K y 4500 K)
Especificaciones
Filtro azul de 45 mm, aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tornillo de mariposa, tapa antipolvo de vinilo | |
Plan Acromático CCIS | |
quíntuple invertido | |
100/240 V (CE) | |
2 años para piezas eléctricas/5 años para piezas ópticas y mecánicas | |
BA310E | |
Halógeno | |
N-WF10X/20 mm |
40X, 100X, 400X, 1000X | |
20 mm | |
400 x 220 x 400 mm | |
Condensador Abbe N.A. enfocable 0,90/1,25 con diafragma iris y ranura | |
Microscopio vertical | |
Binocular Seidentopf, inclinación de 30°, rotación de 360°, pivotante 360° | |
Microscopio biológico | |
1 unidad |