Learn More
Motic™ BA410E Microscope
Designed for multiple disciplines including educational, clinical and research applications. Motic™ BA410E Microscope offers professional quality with a full complement of accessories.
3860.00€ - 4520.00€
Especificaciones
Tipo de condensador | Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13 con diafragma iris. |
---|---|
Eyepiece | Punto focal alto N-WF 10x/22 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares |
Potencia de aumento | 4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite) |
Tipos de objetivos | Plan CCIS EC-H |
Incluye | Filtro azul con D.E. de 45 mm, aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, reposabrazos, fusible de repuesto |
Código de producto | Marca | Tipo de iluminación | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de iluminación | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15445282
|
Motic™
1100100402972 |
Halógeno de cuarzo Koehler con carcasa de lámparas externa y control de intensidad de 12 V/50 W | Microscopio binocular |
3860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15455282
|
Motic™
1100100403061 |
Halógeno de cuarzo Koehler con carcasa de lámparas externa y control de intensidad de 12 V/100 W | Microscopio binocular |
4295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15465282
|
Motic™
1100100403071 |
Halógeno de cuarzo Koehler con carcasa de lámparas externa y control de intensidad de 12 V/100 W | Microscopio trinocular |
4520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Infinity CCIS™ optics.
- Observation tube Siedentopf type, phototube 30°, F.N. 22
- Interpupillary distance 48-75mm.
- Eyepieces: high-eyepoint N-WF 10x/22mm with diopter adjustment on both eyepieces.
- Reversed sextuple nosepiece.
- Objectives CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil.
- Low-position coaxial, rackless mechanical stage with ceramic insert (right hand control).
- Achromat swing-out condenser, N.A. 0.90/0.13, with iris diaphragm.
- Koehler illumination quartz halogen 12V/50W or 12V/100W with external lamp house and intensity control.
- Auto-off and light memory function when changing the magnification.
- Universal power supply, 100-240V (CE).
- Includes: 45mm blue filter, immersion oil (5mL), power cord, Allen hexagonal key, vinyl dust cover, arm rest, spare fuse.
- Optionally available: phase-contrast (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, polarization, plan fluor objectives, epi-fluorescence, multi-head viewing system.
Especificaciones
Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13 con diafragma iris. | |
4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite) | |
Filtro azul con D.E. de 45 mm, aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, reposabrazos, fusible de repuesto | |
100/240 V (CE) |
Punto focal alto N-WF 10x/22 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares | |
Plan CCIS EC-H | |
Portaobjetivos séxtuple invertido. |