Learn More
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ C-His TOPO™ Expression System
Sistema de expresión Bac-to-Bac™ C-His TOPO™
Marca: Invitrogen™ A11100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La expresión de baculovirus Bac-to-Bac™ es un método eficaz para producir baculovirus para la expresión de proteínas de alto nivel en células de insectos. Se basa en la generación de virus recombinante por la transposición específica de sitio en E. coli en lugar de una recombinación homóloga en células de insectos. Nuevo: vectores PFastBacTOPO™Expresión de proteínas fiable y rápida
El sistema de expresión de baculovirus Bac-to-Bac™ es más rápido y fácil que la expresión de baculovirus tradicional, y mantiene altos niveles de expresión de proteínas. BAC-to-Bac™ se basa en la generación de baculovirus recombinante mediante la transposición específica del sitio en E. coli en lugar de una recombinación homóloga en células de insectos. El sistema de expresión de baculovirus Bac-to-Bac™ ha recibido muchos elogios en la literatura académica. Aproximadamente 100 citas anuales desde el año 2000
Los sistemas tradicionales de baculovirus requieren la purificación y amplificación de un sobrenadante viral inicial de bajo título. Esto necesita un análisis de placa, que requiere mucho tiempo. Sin embargo, el vector Bac-to-Bac™ pFastBac™ se recombina con el bacmid en células competentes de E.coli DH10Bac™ para formar un bacilo de expresión. Transfecta el bacmid en células de insectos para la producción rápida de un alto título de partículas de baculovirus recombinantes puros en la primera transfección. Ahorrará preciadas semanas. Obtenga un stock de baculovirus P2 puro el día 10 sin necesidad de un tedioso ensayo de placas (consulte la figura 1)
Alta expresión, detección fácil
pFastBac™ utiliza el potente promotor de poliedrina para generar altos niveles de expresión en una variedad de líneas celulares de insectos como Sf9, Sf21 y células High Five.™
Nuevas adiciones:
Los vectores Bac-to-Bac™ pFastBac también están disponibles como vectores pFastBacTOPO™. Los vectores pFastBacTOPO™ son vectores Blunt™ TOPO™ y se suministran con E. coli Mach1™-T1R para facilitar la clonación y la propagación pFastBac⁄GOI. Los nuevos vectores le permiten:
Los nuevos vectores combinan la tecnología de clonación TOPO™ con las características de expresión de baculovirus Bac-to-Bac™ altamente reconocidas para permitir la clonación fácil y la expresión de proteínas de alto nivel.
Los vectores pFastBacTOPO™ se ofrecen como kits de clonación y expresión.
Especificaciones
Sistema de expresión | |
Etiqueta His (6x) | |
Kit de expresión BAC-to-Bac C-His TOPO: • Kit de vectores para 20 reacciones de clonación TOPO, almacenar a -20 °C –Vector pFastBac/CT-TOPO que contiene el sitio de segmentación TEV de la terminación de tipo C y la etiqueta His –Plásmido de control pFastBac 1-Gus con etiqueta His (vector de expresión de control) –Otros reactivos del kit: 10x PCR, mezcla de dNTP, solución salina, agua estéril, plantilla de PCR de control, primer delantera de poliedrina, primer inversa SV40 PA • E. coli One Shot Mach1-T1R químicamente competente para 20 reacciones (20 x 50 µl), almacenar a -80 °C •E. coli Competente MAX Efficiency DH10Bac para 20 reacciones (cuatro kits con 5 x 0,1 ml cada uno), almacenar a -80 °C • reactivo de transfección ExpiFectamine SF (1 ml), almacenar a 4 °C, no congelar |
|
Líquido | |
Baculovirus | |
Poliedrina |
Blunt TOPO™ | |
20 reacciones | |
Ampicilina (AMPR), gentamicina (GMR) | |
Expresión basada en células | |
BAC-to-Bac™, TOPO™ |