Descripción
- La identificación de Bacillus de bioproductos de Microgen ha sido desarrollada para la identificación de especies de Bacillus mesófilos y géneros relacionados aislados de alimentos, ingredientes alimentarios y bebidas, ya sea como deterioro de los alimentos o como organismos de envenenamiento por alimentos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO13485 ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Marcado CE | Sí |
| Clia Complexity | Media-alta |
| Analitos detectables | arabinosa, celobiosa, inositol, manitol, manosa, rafinosa, ramnosa, salicina, sorbitol, sacarosa, trehalosa, xilosa, adonitol, galactosa, M-D-Manopiranósido, M-D-glucopiranósido, inulina, melecitosa, indol, nitrato, arginina, citrato, Voges Proskauer |
| Formato | Frascos de 20 x 3 ml, 20 tiras reactivas |
| Tipo de muestra | Aislamiento bacteriano |
| Sensibilidad | 0,98 |
| Tipo | Tira reactiva |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de identificación de las especies de Bacillus mesófilos y otros géneros a partir de alimentos y fuentes clínicas |
| Mostrar más |