Learn More
Thermo Scientific™ Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™
Las tiras de esporas Thermo Scientific™ son tiras impregnadas de microorganismos estabilizados envasadas en bolsas de plástico individuales que se pueden volver a cerrar.
Marca: Thermo Scientific™ R4851002
842.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las tiras de esporas Thermo Scientific™ son tiras impregnadas de microorganismos estabilizados envasadas en bolsas de plástico individuales que se pueden volver a cerrar.
- Población de esporas 10 -6
Especificaciones
7953TM* | |
Tiras de esporas | |
Bacilos grampositivos |
Tira de esporas Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™; 106 población de esporas | |
Especies de Geobacillus | |
Control de calidad cualitativo |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC® y se utilizan bajo licencia.