Learn More
Thermo Scientific™ Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™
Las tiras de esporas Thermo Scientific™ son tiras impregnadas de microorganismos estabilizados envasadas en bolsas de plástico individuales que se pueden volver a cerrar.
784.82€ - 908.93€
Especificaciones
ATCC® | 7953TM* |
---|---|
Formato | Tiras de esporas |
Tipo de producto | Media Broth |
Clase de organismo diana | Bacilos grampositivos |
Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
Código de producto | Marca | ATCC® | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | ATCC® | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12355403
|
Thermo Scientific™
R4851001 |
7953TM* | Tira de esporas Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™; 105 población de esporas |
784.82€
100 tiras |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15289317
|
Thermo Scientific™
R4851002 |
7953TM* | Tira de esporas Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™; 106 población de esporas |
908.93€
100 tiras |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las tiras de esporas Thermo Scientific™ son tiras impregnadas de microorganismos estabilizados envasadas en bolsas de plástico individuales que se pueden volver a cerrar.
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC® y se utilizan bajo licencia.Especificaciones
7953TM* | |
Media Broth | |
Control de calidad cualitativo |
Tiras de esporas | |
Bacilos grampositivos |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC® y se utilizan bajo licencia.