Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU HALTICA S3
Los zapatos Honeywell™ BACOU HALTICA S3 disponen de un exterior de piel flor resistente al agua y suelas de acero inoxidable antiperforaciones.
84.90€ - 110.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Estándar EN ISO 20345:2011, certificado SRC |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Material de la suela | Acero inoxidable y poliuretano |
Resistente a | Perforaciones de más de 1100 N con un pico de 4,5 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15836475
|
Honeywell™
6246113-39/7 |
39 | N/A | N/A | N/A | |||||
15846475
|
Honeywell™
6246113-40/7 |
40 | N/A | N/A | N/A | |||||
15856475
|
Honeywell™
6246113-41/7 |
41 |
110.00€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15866475
|
Honeywell™
6246113-42/7 |
42 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15876475
|
Honeywell™
6246113-43/7 |
43 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15886475
|
Honeywell™
6246113-44/7 |
44 | N/A | N/A | N/A | |||||
15896475
|
Honeywell™
6246113-45/7 |
45 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15806485
|
Honeywell™
6246113-46/7 |
46 | N/A | N/A | N/A | |||||
15816485
|
Honeywell™
6246113-47/7 |
47 | N/A | N/A | N/A | |||||
15826485
|
Honeywell™
6246113-48/7 |
48 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- El exterior de piel flor resistente al agua proporciona una gran resistencia y flexibilidad
- El sistema de costuras superpuestas evita que entre líquido en el calzado
- El revestimiento antibacteriano con estructura 3D tiene propiedades ultratranspirables y de secado rápido
- La banda lateral reflectante aporta una gran visibilidad en entornos oscuros
- El cuello y la lengüeta acolchados se adaptan a la forma del pie del usuario y garantizan la comodidad cuando se llevan durante largos periodos de tiempo
- Los fuelles laterales estancos reducen la cantidad de polvo que entra en el calzado
- Excelente aislamiento de los pies frente al calor (HI) y el frío (CI)
- Entresuela: Acero inoxidable: tecnología eficiente que abarca el más amplio espectro de riesgos. Resistencia a perforaciones: más de 1100 N con un pico de 4,5 mm.
- Superior: Piel flor resistente al agua. Cuello y lengüeta acolchados. Fuelles laterales estancos. Revestimiento antibacteriano con estructura 3D. Banda lateral reflectante.
- Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
- Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación.
- Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18) talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
Spezifikation
Estándar EN ISO 20345:2011, certificado SRC | |
Cuero | |
Perforaciones de más de 1100 N con un pico de 4,5 mm |
Negro | |
Acero inoxidable y poliuretano |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Honeywell™ Zapatos BACOU HALTICA S3