Learn More
Kartell™ Espátula en forma de L
La espátula Kartell™ en forma de L es ideal para dispersar líquidos por las placas de cultivo de agar y cuenta con un ángulo de 100° para facilitar su uso.
Marca: Kartell™ 0264800
461.70 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.40200kg
Descripción
- Desechables
- Espátulas de PS estériles para bacteriología con ángulos especiales de 100° para facilitar su uso
- Especialmente prácticas para dispersar líquidos por las placas de cultivo de agar
Especificaciones
Con forma de L | |
5 uds. | |
CE/IVD |
Blanco | |
Poliestireno |