Learn More
Thermo Scientific™ Hisopos de transporte y recogida de gel BactiSwab™:Amies transparente con doble hisopo
El gel de Amies Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparente se suministra con eje de plástico doble.
975.00€
Especificaciones
Tipo de medios | Amies Clear |
---|---|
Color del tapón | Blue |
Descripción | Amies Clear |
Cantidad | 1 Tube/Envelope |
Shaft Material | Plastic |
Código de producto | Marca | Envase | SwabConfiguration | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | SwabConfiguration | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11992642
|
Thermo Scientific™
R723000 |
500/paq. | Aplicador único |
975.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El gel de Amies Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparente se suministra con eje de plástico doble.
Los hisopos con eje de plástico con punta de rayón están montados en la tapa de un tubo de plástico translúcido con cámara en espiral que contiene medio de transporte de gel con o sin carbón.- Tapón azul
- Tubo de fondo redondo para facilitar su apilado en gradillas y moldeado sin fisuras para garantizar resistencia e integridad
- Embalaje con cierre de cremallera exclusivo para promover un rendimiento óptimo de los medios
- Tapón con código de colores con faldón protector
- Punta de hisopo de rayón inerte y no tóxico para una buena recuperación y absorción de muestras
Especificaciones
Amies Clear | |
Amies Clear | |
Plastic |
Blue | |
1 Tube/Envelope |