Learn More
Gibco™ Casitona Bacto™
Fabricado con digestión pancreática de caseína. BD Difco™ Bacto™ Casitone forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
197.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
Para utilizar con (aplicación) | Producción de proteínas recombinantes basadas en Escherichia coli |
Línea de productos | Bacto™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16209861
|
Gibco™
225930 |
500 g |
197.00€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Digestión pancreática de caseína
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- 500 g
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Bacto™ |
Polvo | |
Producción de proteínas recombinantes basadas en Escherichia coli |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1825 días