Learn More
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
El medio de producción de fermentación (FPM) Gibco Bacto CD Supreme es un medio químicamente definido para la fermentación microbiana.Es un medio de polvo deshidratado (DPM) diseñado específicamente para aplicaciones de fermentación que admiten cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli.
204.00€ - 3865.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Formulario | Medio de polvo deshidratado |
Tipo de producto | Definido químicamente, sin componentes de origen animal, sin peptona |
Para utilizar con (aplicación) | Fermentación microbiana |
Incluye | Sin antibióticos |
Código de producto | Marca | Volumen de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17304473
|
Gibco™
A4973701 |
500 g |
204.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17314473
|
Gibco™
A4973702 |
10 kg |
3865.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- El medio de producción de fermentación (FPM) Gibco Bacto CD Supreme es un medio químicamente definido para la fermentación microbiana
- Es un medio de polvo deshidratado (DPM) diseñado específicamente para aplicaciones de fermentación que admiten cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli
- El FPM Bacto CD Supreme se define químicamente, sin hidrolizato y sin componentes de origen animal
- No ha estado en contacto con el material de origen animal durante el procesamiento y, por lo tanto, no supone ningún riesgo de TSE
Las características del FPM Bacto CD Supreme incluyen:
- Reduce la variabilidad del rendimiento de lote a lote con una formulación 100 % definida químicamente
- Elimina el riesgo de bacteriófago y contaminación por BSE/TSE
- Optimiza el flujo de trabajo de fermentación agilizando, reduciendo o eliminando los pasos
- Aumenta el crecimiento y los rendimientos de producción; muestra que apoya el crecimiento de una variedad de cepas de E. coli, entre las que se incluyen DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10 y otros
- Los métodos de esterilización flexibles permiten esterilizar el medio o esterilizarlo en autoclave
- Formato ampliable para satisfacer sus necesidades de desarrollo
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Definido químicamente, sin componentes de origen animal, sin peptona | |
Sin antibióticos | |
Escherichia coli |
Medio de polvo deshidratado | |
Fermentación microbiana | |
Gibco™ y Bacto™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.