Learn More
Interscience BagClip Closing Clip for 80-100 mL Bags - (box of 50)
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 80 a 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Closing clips for 80 mL and 100 mL bags - Width: 13 cm.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | BagClip is a temporary closing clip. It fits all types of bags. |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 0.14 to 0.18 pt. |
| Capacidad (métrico) | De 80 a 100 mL |
| Tipo de tapón | 3-point Closing System |
| Color | Verde |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (aplicación) | closing bag |
| Para utilizar con (equipo) | Sample bags |
| Incluye | green tube, white clips. Together they form the closing clip |
| Mostrar más |