Learn More
Interscience™ BagMixer 400 W
Código de producto. 10143734
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 50 a 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10143734
Marca: Interscience™ 022230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The BagMixer 400 W efficiently blends any type of sample, avoiding risk of cross-contamination.
  • Adapts to all types of applications and compatible with all blender bags
  • Peristaltic movement of the paddles allows optimal bacterial extraction during blending, without risk of cross-contamination
  • In 30 seconds, the sample is ready for analysis
  • Window door enables a quick check-up of the blending, in process
Spezifikation
Tipo de producto Paddle Blender
Tensión 220/240 V
Vataje 135 W
Capacidad (métrico) De 50 a 400 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26.8 x 44.1 x 28.3 cm
Material Acero inoxidable
Pantalla None
Para utilizar con (aplicación) Blending Samples
Para utilizar con (equipo) Sample Bags
Incluye Security Drip Tray, Power Cable, User Manual, Certificate of Conformity/Warranty Card, 1 Pk. Blender Bags
N.º de carreras 8 Strokes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt