missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAI2 Antibody (2528B) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 18683225 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18683225 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18683225

Marca: Novus Biologicals FAB9338H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

BAI2 Monoclonal antibody specifically detects BAI2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAI2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2528B
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen brain-specific angiogenesis inhibitor 2, Brain-specific angiongenesis inhibitor-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human BAI2, Phe21-Asp911, Accession # O60241-3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 576
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.