Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Aluminum Oxide IB-F, J.T. Baker™ Código de producto.: 15517594
J.T. Baker Baker-flex™, Aluminum Oxide IB-F, J.T. Baker™
Código de producto. 15517594
200 Sheets
Click to view available options
Cantidad:
200 Sheets
Código de producto. 15517594
Marca: J.T. Baker 446702
Lámina flexible para TLC
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxide IB-F
Cantidad 200 Sheets
Información de solubilidad Insoluble in water
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
Olor Odorless
Gravedad específica 1L = 4.00kg
Título del producto
J.T. Baker Baker-flex™, Aluminum Oxide IB-F, J.T. Baker™ >