Learn More
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns
Define and control critical surface chemistry parameters to ensure performance consistency. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns, are designed with standard geometries to adapt to most popular automated liquid handling systems for extracting non-ionic, non-polar to moderately polar analytes.
302.00€ - 530.00€
Especificaciones
Carga de carbono | 17,2% |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Analitos no iónicos y de no polares a moderadamente polares |
Para utilizar con (equipo) | Completo procesador de columna BAKER SPE-12 G (6998-00) o completo procesador de columna BAKER SPE-24 G (7208) |
Absorbente | C18, octadecilo |
Tipo | Columna para SPE |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10361371
|
Avantor™
7020-06 |
6 ml | 500 mg |
302.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10321421
|
Avantor™
7020-07 |
6 ml | 1000 mg |
530.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10117820
|
Avantor™
7020-03 |
3 ml | 500 mg |
414.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10229960
|
Avantor™
7020-02 |
3 ml | 200 mg |
380.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Constructed of ultraclean polypropylene
- Provide recoveries when extracting analytes of weak hydrophobicity
- Consistent bonding chemistry
- Wide range of formats
Especificaciones
17,2% | |
Completo procesador de columna BAKER SPE-12 G (6998-00) o completo procesador de columna BAKER SPE-24 G (7208) | |
Columna para SPE |
Analitos no iónicos y de no polares a moderadamente polares | |
C18, octadecilo | |
Sí |