Learn More
J.T. Baker Columnas BAKERBOND spe™ de extracción de gel de sílice (SiOH) desechables, J.T. Baker™
Código de producto. 10474911 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
500 mg
1000 mg
Capacidad de columna (métrico):
3 mL
6 mL
Cantidad:
30/paq.
50/paq.
Paquete de 250
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Cantidad unitSize
10474911 500 mg 6 mL 30/paq. paquete de 30
10381511 500 mg 3 mL 50/paq. paquete de 50
10781272 1000 mg 6 mL 30/paq. paquete de 30
15547654 500 mg 6 mL Paquete de 250 cada uno
4 options
Código de producto. 10474911
Marca: J.T. Baker 708606
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 mL
Fase de columna Gel de sílice
Descripción Columna de extracción desechable
Peso del lecho 500 mg
Formato Gránulos
Tamaño de partículas 40 μm
Absorbente Sílice
Tamaño de poro 60 angstroms
Cantidad 30/paq.
Color Blanco