Learn More
J.T. Baker Columnas BAKERBOND spe™ de extracción de gel de sílice (SiOH) desechables, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 6 mL |
| Fase de columna | Gel de sílice |
| Descripción | Columna de extracción desechable |
| Peso del lecho | 1000 mg |
| Formato | Gránulos |
| Tamaño de partículas | 40 μm |
| Absorbente | Sílice |
| Tamaño de poro | 60 angstroms |
| Cantidad | 30/paq. |
| Color | Blanco |