Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silica Gel (SiOH) Disposable Extraction Columns, J.T. Baker™
Marca: J.T. Baker 7086-26
2132.75 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
6 mL | |
Columna de extracción desechable | |
Gránulos | |
Sílice | |
Paquete de 250 |
Gel de sílice | |
500 mg | |
40 μm | |
60 angstroms | |
Blanco |