Description
- Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
- Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
- Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
- Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
- Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con hidrocarburos ligeramente polares o no polares, método EPA 1664, Rev. A. |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de extracción ampliada (8095-06) |
| Tipo | Disco de extracción de aceite y grasa |
| Cantidad | 20/paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |