Learn More
Sartorius Impresoras para balanzas
GREENER_CHOICE
Transfiera datos automática o manualmente. Las impresoras para balanzas Sartorius registran datos de pesaje individual y generan una evaluación estadística de los datos de pesaje. Se almacenan los valores transferidos desde un instrumento de pesaje en línea.
Marca:  Sartorius YDP20-0CE
1210.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10239151
  • 1210.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Transfiera datos automática o manualmente. Las impresoras para balanzas Sartorius™ registran datos de pesaje individual y generan una evaluación estadística de los datos de pesaje. Se almacenan los valores transferidos desde un instrumento de pesaje en línea.
  • Reloj en tiempo real integrado.
  • Programa de estadísticas integrado
  • Se puede activar el contador de numeración consecutiva de transacciones
  • La pantalla LCD de alto contraste muestra la fecha y la hora, así como el número de transacción actual
  • Baterías recargables integradas con indicador de nivel de batería
  • Cabezal de impresión ultrarrápido
  • Funciona con la alimentación de la balanza; sin necesidad de una alimentación diferente
  • Rollo de papel y un cassette de cinta de tinta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Balanza CPA, balanza ampliada, analizadores de humedad
215 mm
78 mm
0,9 kg
215 x 155 x 78 mm
155 cm
Cable de interfaz, rollo de papel, cuatro baterías recargables
Impresora de datos
Certificados
Ver productos accesorios