Learn More
Sartorius Impresoras para balanzas
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4235264 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Balanza CPA, balanza ampliada, analizadores de humedad
Balanza CPA, balanza ampliada, analizadores de humedad. (Para su uso con los modelos Cubis 1 MSE o MSA).
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
215 x 155 x 78 mm
230 x 158 x 80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10239151
Marca: Sartorius YDP200CE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Transfiera datos automática o manualmente. Las impresoras para balanzas Sartorius registran datos de pesaje individual y generan una evaluación estadística de los datos de pesaje. Se almacenan los valores transferidos desde un instrumento de pesaje en línea.
Transfiera datos automática o manualmente. Las impresoras para balanzas Sartorius™ registran datos de pesaje individual y generan una evaluación estadística de los datos de pesaje. Se almacenan los valores transferidos desde un instrumento de pesaje en línea.
  • Reloj en tiempo real integrado.
  • Programa de estadísticas integrado
  • Se puede activar el contador de numeración consecutiva de transacciones
  • La pantalla LCD de alto contraste muestra la fecha y la hora, así como el número de transacción actual
  • Baterías recargables integradas con indicador de nivel de batería
  • Cabezal de impresión ultrarrápido
  • Funciona con la alimentación de la balanza; sin necesidad de una alimentación diferente
  • Rollo de papel y un cassette de cinta de tinta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Balanza CPA, balanza ampliada, analizadores de humedad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 215 x 155 x 78 mm
Longitud (métrico) 215 mm
Anchura (métrico) 155 cm
Altura (métrico) 78 mm
Incluye Cable de interfaz, rollo de papel, cuatro baterías recargables
Peso (métrico) 0,9 kg
Tipo Impresora de datos