Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ball Members Inch Range
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
91.00€ - 134.00€
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
10050341
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
01211909
S 19
94.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10490123
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
01213520
S 35
134.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10129650
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
01211305
S 13/5
91.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10614661
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
01212915
S 29
125.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ball members
  • Inch range
  • Acc. to DIN 12264
  • Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio Duran