Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes de bambú TwinFlex™ D xg
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7224346 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17532905 6 10 pares
17542905 7 10 pares
17552905 8 10 pares
17562905 9 10 pares
17572905 10 10 pares
17582905 11 10 pares
17592905 12 10 pares
7 options
Código de producto. 17532905
Marca: uvex 6009006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tecnología de bambú TwinFlex™ combina lo mejor de ambos mundos en un guante de protección frente a cortes fino de calibre 18 (nivel de corte D).
Bambú TwinFlex™ D xg:Sostenibilidad, comodidad y sensibilidad combinadas con protección frente a cortes alta
La tecnología de bambú patentada TwinFlex™ combina lo mejor de ambos mundos en un guante de protección frente a cortes fino de calibre 18 (nivel de corte D).En el interior del guante, los usuarios experimentan un tacto agradable en la piel gracias a la viscosa de bambú.El ajuste suave y la alta absorción de humedad con una acción rápida proporcionan una comodidad duradera y una gran aceptación por parte del usuario.Con un ajuste flexible gracias a la viscosa de bambú, el guante se adapta con precisión para adaptarse a la forma de la mano en un plazo de 3 a 5 minutos de uso. Las fibras de alto rendimiento ofrecen un alto nivel de protección contra los peligros de abrasión y corte.La zona de protección adicional en el área entre el pulgar y el dedo índice proporciona el doble de resistencia a la abrasión (200 %) en comparación con el interior del guante para aumentar su vida útil/durabilidad.Gracias al revestimiento de espuma Aqua-Polymer Xtra-Grip, el bambú TwinFlex™ D xg ofrece un excelente agarre en condiciones secas y ligeramente húmedas/aceitosas.Además, el bambú TwinFlex D xg está fabricado con un 45 % de materiales sostenibles: poliamida reciclada y viscosa de bambú, que se basa en materias primas renovables.
Características generales:
  • Excelente sensibilidad en el nivel de protección frente a cortes D
  • Alto nivel de comodidad gracias a la fibra de bambú
  • Un 45 % de materiales sostenibles: poliamida reciclada y viscosa de bambú, que se basa en materias primas renovables
  • Alta eficiencia gracias a la larga vida útil, gracias a la protección + revestimiento Xtra-Grip de primera calidad
  • Producción neutra de CO2 en Alemania, sin disolventes
Características de protección
  • Certificado según las normas EN 388:2016 (4 X 4 1 D) y EN 407 (X 1 X X X X)
  • Probado dermatológicamente para la compatibilidad de la piel, sin aceleradores alergénicos
  • Especialmente ligero, delgado y flexible con protección de corte alta (4X41D según EN 388:2016)
  • No es necesario retirar el guante gracias a la zona de protección para la pantalla táctil con una superficie de material lisa que garantiza un flujo de trabajo sin problemas de acuerdo con la norma EN 407. El modelo es adecuado para un calor de contacto de hasta 100 °C.
Características de confort
  • Tecnología de hilo de bambú patentada TwinFlex™
  • Sensación suave y sedosa contra la piel
  • Absorción rápida y alta retención de humedad
  • Ajuste adaptativo:Se adapta con precisión a la forma de cualquier mano en unos 3 a 5 minutos de uso
Áreas de aplicación
  • Instalación de piezas afiladas o sin rebabas
  • Industria de vidrio y metalurgia, industria automotriz
  • Trabajo de precisión
  • Control de calidad
  • Áreas con uso de pantallas táctiles; procesamiento de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Aqua-Polymer
Color Verde
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Viscosa de bambú, elastano, HPPE, poliamida, acero
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 6
Norma EN388 EN 388:4 X 4 1 D
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001; ISO 14001; norma 100 de la OEKO-TEX™, proDERM, norma de pureza Uvex