Descripción
BANP Polyclonal specifically detects BANP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BANP |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_001167014 |
| Alias de gen | BEN domain containing 1, BEND1BEN domain-containing protein 1, BTG3 associated nuclear protein, Btg3-associated nuclear protein, DKFZp761H172, FLJ10177, FLJ20538, protein BANP, SMAR1Scaffold/matrix-associated region-1-binding protein, SMARBP1 |
| Símbolos de los genes | BANP |
| Mostrar más |
For Research Use Only