missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene

Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.

Marca:  Masterflex™ 06295-40

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11828621

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Conector en Y Cole-Parmer™, dentado. El polipropileno es un accesorio sencillo y económico para usarse con tubos flexibles en aplicaciones de baja presión.

  • Ideal para lo siguiente:
    • Productos farmacéuticos, laboratorio, industria/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos.
  • Diseñados para un montaje rápido y sencillo con tubos flexibles
  • Disponible en una variedad de tamaños de púa, longitudes de accesorio y anchuras de accesorio
Especificaciones

Especificaciones

En forma de Y, dentado
65 mm
Aplicaciones de baja presión. Productos farmacéuticos, laboratorio, industria/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos
Conector para tubos
10 mm, 10 mm, 10 mm
40 mm
Transparente
Polipropileno
Tubos con DI de 10 mm
20/paq.
10 mm de ID
Autoclave
Y
30 psi (2 bar)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales