Learn More
Ácido barbitúrico, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
100g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 248°C |
Color | Crema |
Cantidad | 100 g |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Título del producto
Ácido barbitúrico, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido