Learn More
Ácido barbitúrico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido barbitúrico es un polvo cristalino blanco, inodoro y soluble en agua
• Es un ácido fuerte en un medio acuoso
Aplicaciones
• El ácido barbitúrico utiliza la reacción de condensación Knoevelegal para convertirse en fármacos barbitúricos que actúan como depresores del sistema nervioso central
• Es un ingrediente activo en la síntesis de vitamina B12
• También se utiliza en la oxidación electroquímica del yodo mediante voltamperometría cíclica y coulometría potencial controlada
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barbituric acid |
Nombre de nota | 99+% |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Índice Merck | 15, 958 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.09 |
Cantidad | 500 g |
Envase | Frasco de plástico |
RUO – Research Use Only