Learn More
Barium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium Acetate |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | (CH3COO)2Ba |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3693411 |
Nombre IUPAC | barium(2+) diacetate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.42g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |