Learn More
Bromato de bario, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.21€ - 250.25€
CAS 13967-90-3
Fórmula molecular BaBr2O6
Peso molecular (g/mol) 393.129
Número MDL MFCD00014177
Clave InChI VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer
PubChem CID 61706
Nombre IUPAC bario(2+);dibromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11444473
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11008.22
100 g
63.21€
100 g
11454473
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11008.36
500 g
250.25€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
13967-90-3
393.129
VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L
61706
[O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2]
BaBr2O6
MFCD00014177
barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer
bario(2+);dibromato
Especificaciones
Barium bromate
BaBr2O6
UN2719
VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L
bario(2+);dibromato
61706
97%
3.99
13967-90-3
MFCD00014177
barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer
[O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2]
393.129
393.16
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H302-H332
Puede agravar un incendio;
oxidante.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:BROMATO DE BARIO
missing translation for 'einecsNumber' : 237-750-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EF8715000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes