Learn More
Carbonato de bario, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10444511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
Código de producto. 10444511
Marca: Thermo Scientific Acros 423445000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-77-9
Fórmula molecular CBaO3
Peso molecular (g/mol) 197.34
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium carbonate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal BaCO3
Índice Merck 15, 965
Nombre IUPAC bario(2+); carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.35
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Densidad 4.4300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium carbonate