Learn More
Solución estandarizada de cloruro de bario, 0,5N, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium chloride |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Standardized Solution |
Concentración | 0.5N |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.25 |
Olor | Odorless |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium chloride, 0.5N Standardized Solution
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Barium chloride