Learn More
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1560.0°C |
Nombre del producto químico o material | Barium chloride dihydrate |
Punto de fusión | 962.0°C |
Color | Gris-blanco |
pH | 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Argentometry) |
Fórmula lineal | BaCl2·2H2O |
Índice Merck | 15, 967 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463728 | Certificado de análisis | 18/06/2024 | 203130010,203135000,203130025 |
A0454848 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 203130010,203135000,203130025 |
A0397987 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 203130010,203135000,203130025 |
A0411663 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 203130010,203135000,203130025 |
A0407790 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 203130010,203135000,203130025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Barium chloride (BaCl2), dihydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido