Learn More
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489020
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11489020
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12905.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Barium chloride dihydrate is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de cloruro de bario se utiliza principalmente en la purificación de la solución de salmuera en plantas de cloro cáustico, como reactivo en el ensayo de iones de sulfato en laboratorios químicos, y como agente de limpieza en la producción de otros productos químicos de bario y aditivos de aceite lubricante. Se utiliza en la producción de tamices moleculares, pigmentos y revestimientos de papel, y sirve como precursor para fabricar el circonato de bario dopado.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Insoluble en etanol y acetato de etilo.
Notas
Estable e higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Nombre del producto químico o material Barium chloride dihydrate
Punto de fusión 113°C (in 2H2O)
Cantidad 250 g
Número UN UN1564
Índice Merck 14,971
Información de solubilidad Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Nombre IUPAC dicloruro de bario(2+), dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.28 (208.25 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Densidad 3.097
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato