Learn More
Cloruro de bario, gránulos blancos, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de ebullición | 1560°C |
Nombre del producto químico o material | Barium chloride |
Punto de fusión | 963°C |
Color | Blanco |
Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metals basis) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.25 |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Hygroscopic |