Learn More
Isopropóxido de bario, 20 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11344048
Isopropóxido de bario, 20 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344048
50 mL
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Código de producto. 11344048
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041338.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
En síntesis sol-gel y como superconductores
Barium isopropoxide is used in nano-materials and thin Films, catalysis synthesis, ferroelectric metals. It is also used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24363-37-9
Fórmula molecular C6H14BaO2
Peso molecular (g/mol) 255.503
Número MDL MFCD00050486
Clave InChI CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6101105
Nombre IUPAC bario(2+); propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium isopropoxide
Color Amarillo
Densidad 0.89 g/mL
Temperatura de inflamación 22°C (72°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal Ba[OCH(CH3)2]2
Cantidad 50 mL
Número UN UN3274
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohols,ketones and esters. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% p/v en isopropanol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropóxido de bario, 20 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >