Learn More
Isopropóxido de bario, 20 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Descripción
Barium isopropoxide is used in nano-materials and thin Films, catalysis synthesis, ferroelectric metals. It is also used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium isopropoxide |
Color | Amarillo |
Densidad | 0.89 g/mL |
Temperatura de inflamación | 22°C (72°F) |
Olor | Alcohol-like |
Fórmula lineal | Ba[OCH(CH3)2]2 |
Cantidad | 10 mL |
Número UN | UN3274 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in alcohols,ketones and esters. Reacts with water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropóxido de bario, 20 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido