Learn More
Barium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, ≥52% Ba basis, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium Nitrate |
Nombre de nota | ACS reagent |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | Ba(NO3)2 |
Número UN | 1446 |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ba+2] |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.34g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | Puriss. P.a. |
Envase | Frasco de plástico |