Learn More
Óxido de silicio bario, polvo blanco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367098
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13255-26-0
Fórmula molecular BaO3Si
Peso molecular (g/mol) 213.409
Número MDL MFCD00014186
Clave InChI HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1
PubChem CID 166725
Nombre IUPAC bario(2+);dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium silicon oxide
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.4