Learn More
Solución de metal estándar de bario 1000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical Código de producto.: 10294050
Solución de metal estándar de bario 1000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10294050
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. 10294050
Marca: Fisher Chemical J/8221/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 500 mL
Número MDL 134031
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 1
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium standard metal solution in nitric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Solución de metal estándar de bario 1000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical >