Learn More
Sulfato de bario, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium sulfate |
| Punto de fusión | 1580.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5 to 100.5% |
| Fórmula lineal | BaSO4 |
| Índice Merck | 15,99 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol |
| Nombre IUPAC | bario(2+); sulfato |
| Mostrar más |