Learn More
Sulfato de bario precipitado, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 1580°C |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 2 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.4g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium sulfate
Título del producto
Sulfato de bario precipitado, extra puro, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido