Learn More
Pentaisopropóxido de 2-etilhexanoato de titanio(IV) de bario, + 99,5 % (base metálica), produce 5 % BaTiO3, en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334928
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336169-47-2
Fórmula molecular C23H50BaO7Ti
Número MDL MFCD01310249
Sinónimo Barium titanium(IV) 2-ethylhexano-isopropoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium titanium (IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide
Nombre de nota Produces 5% BaTiO3, in isopropanol
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.89
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Forma física Líquida