Learn More
Thermo Scientific™ Kits de cartuchos Barnstead™ E-Pure™
Sustituya los cartuchos desgastados, obsoletos o ineficaces por cualquier otra razón con los kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™.
Marca:  Thermo Scientific™ D50223
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796289
  • 176.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Sustituya los cartuchos desgastados, obsoletos o ineficaces por cualquier otra razón con los kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Estos kits de cartuchos se clasifican según el tipo de agua de suministro que se utiliza; elija el kit adecuado según el agua de suministro que utilice y sus necesidades de agua sin sustancias orgánicas.
Para los sistemas de purificación de agua Nanopure, E-pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de purificación de agua ultrapura E-pure
Cartucho de limpieza