Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de purificación de agua ultrapura Barnstead™ E-Pure™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con costes de funcionamiento bajos utilizando los sistemas de purificación de agua ultrapura Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Elija entre dos sistemas: uno de tres módulos y otro de cuatro. Consiga una mayor duración del cartucho y benefíciese de los costes de funcionamiento reducidos con los cartuchos de gran tamaño. este sistema es perfecto para AA, GS, preparaciones de tampones o como fuente de agua de suministro purificada para instrumentos analíticos o lavadoras de instrumental de laboratorio. Es fácil de usar y fácil de mantener.
- El sistema alcanza valores de resistividad de hasta 18,2 MΩ-cm y niveles del COT por debajo de 10 ppb.
- Los conductos de agua de polipropileno virgen evitan la recontaminación.
- La bomba de recirculación recircula el agua continuamente por todo el sistema para mantener la pureza del agua y reducir la cantidad de agua residual necesaria para el enjuagado.
- El sistema se puede montar en pared y se suministra completamente ensamblado para facilitar la instalación.
- Los recipientes con cierre rápido de un cuarto de vuelta hacen muy fácil la sustitución del cartucho.
- El filtro final absoluto de 0,2 μm elimina las bacterias y las partículas, que podrían alterar los resultados.
- El indicador de resistividad digital compensa su temperatura automáticamente a 25 °C, lo que evita las lecturas fluctuantes provocadas por los cambios de temperatura.
Información para pedidos:
Entre los accesorios opcionales se incluyen un dispensador remoto (D8952), un protector de bomba de presión baja (D2706) y un protector de bomba de nivel de agua bajo (D0603, D0606). Estos productos, así como los cartuchos y los consumibles de repuesto, se venden por separado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.
Incluye:
Soporte para pared
Requiere:
Juntas tóricas suministradas con el paquete de cartuchos (se venden por separado)
Recomendada para:
AA, GS, preparaciones de tampones, suministro de agua para instrumentos analíticos o lavadoras de instrumental de laboratorio
Nota:
Si el suministro de E-Pure procede de un depósito de almacenamiento, se recomienda que el protector de bomba de nivel de agua bajo proteja la bomba frente a daños si el nivel de agua del depósito desciende por debajo de los requisitos del sistema. Se piden por separado (D0603 para 120 V, D0606 para 240 V).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
| Conductividad | 0,055 μs/cm |
| Contenido bacteriano | < 1 UFC/ml |
| Monitorización del agua de suministro | No |
| Fuente del agua de suministro | Corriente o pretratada |
| Caudal | Hasta 2,5 l/min |
| Tipo de agua producto | Tipo 1 |
| Remote Dispenser | Opcional |
| Resistividad | 18,2 Mohm/cm a 25 °C |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
| Mostrar más |