Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos RoDi vacíos Barnstead™ Easypure™, juego de tres
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Bomba de refuerzo externa
Cartuchos vacíos
Kit de cartuchos:
Kit de inicio
Lámpara ultravioleta de repuesto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 SET
cada uno
Descripción
Personalice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi que mejor se adapten a su aplicación. El kit de cartuchos incluye prefiltro, cartucho de lecho mixto ultrapuro y cartucho de alta pureza/bajo COT Easypure. Otros consumibles son el filtro final de 0,2 micrómetros, lámpara ultravioleta, tapón de depósito Thermo Scientific™ Ventgard™, membrana de ósmosis inversa y juego de tres cartuchos vacíos para limpieza.
Personalice su sistema con los accesorios y consumibles que mejor se adapten a su aplicación y purificación de agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cartuchos vacíos |
| Para utilizar con (equipo) | Barnstead Easypure RoDi |
| Tipo | Cartuchos vacíos |