Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro
Produzca agua ultrapura de tipo 1, ahorrando espacio con el sistema compacto y flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro.
Marca: Thermo Scientific™ 50131956
Descripción
Produzca agua ultrapura de tipo 1, ahorrando espacio con el sistema de purificación de agua compacto y flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro. Adecuado para las aplicaciones de laboratorio más exigentes, este sistema ofrece agua de 18,2 mega ohmios-cm con una calidad uniforme. Aumente la flexibilidad con el dispensador que llega hasta 60 cm (24 pulg) desde la unidad. Se puede usar en una mesa o montar en una pared del laboratorio. La monitorización del agua de suministro integrada ayuda a maximizar la duración del cartucho. Cambie fácilmente los cartuchos en cuestión de segundos con conexiones rápidas Aquastop.
- El nuevo dispensador flexible ofrece un radio de 60 cm (24 pulg) desde el sistema para rellenar recipientes más grandes o lavar instrumental de vidrio.
- Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro. Si se excede el valor límite, se muestra inmediatamente, lo que maximiza la duración del cartucho.
- El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos.
- La oxidación por UV también reduce los compuestos orgánicos presentes en el agua hasta niveles ultrabajos.
- El interruptor de presión del agua de suministro, el soporte de pared, la lámpara UV, el cartucho ultrapuro y el filtro esterilizado están incluidos en un único número de referencia.
- Detección de fugas de serie que alerta al usuario de las fugas.
- Las celdas de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm- 1.
- Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1 °C.
- La válvula de vaciado de poliomielitis (POM) de alta precisión permite la dispensación con un filtro esterilizado.
- El sistema dispone de dosificación electrónica para un control totalmente automático del volumen de entre 0,01 y 65 l con con una precisión de < 2 %.
- El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
- El sistema incluye una interfaz RS-232 con un intervalo de envío ajustable para la transferencia segura de todos los datos de medidas, errores, fechas y horas a un PC o impresora de registros.
- El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
- La medición de conductividad conforme con la farmacopea estadounidense (USP) que dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.
- Controlador diseñado ergonómicamente e inclinable, para proporcionar facilidad de uso y una mejor visibilidad
- El panel dispone de una pantalla alfanumérica iluminada de cuatro líneas.
Especificaciones
0.055µS/cm | |
<0.1 CFU/mL | |
Integrado | |
Tipo 1 | |
Yes | |
Sistema de purificación de agua | |
De 2 a 6 bar | |
0.1 kW | |
13 in. | |
24,2 in | |
18,6 in | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
GenPure Pro ultrapure water system | |
3/4 in. NPT | |
Hasta 2 l/min | |
18,2 Mohm/cm | |
5 to 10 ppb | |
Barnstead GenPure Pro | |
<1 | |
2°C a 35°C | |
330 mm | |
615 mm | |
472 mm | |
90/240 V |