Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ UV/UF con instalación
Barnstead GenPure UV/UF
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con calidad uniforme para sus aplicaciones más exigentes y sensibles con el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™.
Marca: Thermo Scientific™ 50131217INS
Detalles adicionales :Peso : 0.80000kg
Código de producto.16480831
8950.00€
/ cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock
Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro.
Si se excede el valor límite se muestra inmediatamente, lo que maximiza la duración del cartucho.
Medición en línea del carbono orgánico total (COT) con monitorización de intensidad UV:
La monitorización del COT en tiempo real permite una medición continua de las sustancias orgánicas presentes en el agua.
La monitorización continua de la intensidad UV elimina el riesgo de valores falsos del COT provocados por una disminución de la intensidad UV.
Un mensaje de fallo alerta al usuario cuando la intensidad de la lámpara UV ya no es suficiente para obtener mediciones precisas del COT.
El sistema ofrece fotooxidación UV 185/254 nm.
El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos.
Listo para su uso:
Interruptor de presión del agua de suministro, soporte de pared, lámpara UV, cartucho ultrapuro, filtro esterilizado, todo incluido en un único número de referencia.
Medición de la conductividad/resistividad
Las celdas de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm-1.
Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1 °C.
Sustitución de cartuchos de conexión rápida
La capacidad de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos, incluso a mitad de operación.
Documentación que cumple con GLP
El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
Interfaz RS-232 con un intervalo de envío ajustable para la transferencia segura de todos los datos de medición, errores, fecha y hora a un PC o impresora de registros.
El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
La medición de conductividad que cumple con la farmacopea estadounidense (USP) y dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.
Paneles de control inclinables para una fácil visualización
El controlador con diseño ergonómico se inclina para facilitar la lectura y la pulsación de teclas.