Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Código de producto. 15289325 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Modelo:
Barnstead GenPure xCAD Plus (versión de pared)
Barnstead GenPure xCAD Plus (versión de sobremesa)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (versión de pared)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (versión de sobremesa)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV (versión de pared)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV (versión de sobremesa)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV-COT (versión de pared)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV-COT (versión de sobremesa)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (versión de pared)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (versión de sobremesa)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-COT (versión de pared)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-COT (versión de sobremesa)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 15289325
Marca: Thermo Scientific™ 50136169
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensación simultánea de agua ultrapura de tipo 1 de hasta tres dispensadores mediante el sistema de purificación de agua.
Obtenga flexibilidad en el laboratorio con el sistema de purificación de agua ultrapura Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus. Su avanzada tecnología permite la dispensación simultánea de hasta tres dispensadores remotos para facilitar su uso en entornos de laboratorio compartido. Este sistema de purificación de agua de laboratorio incluye detección de fugas, dispensación electrónica para un control totalmente automático del volumen y monitorización del agua de suministro que avisa a los usuarios de las fluctuaciones en la calidad del agua de suministro. Con el sistema se suministran todos los consumibles necesarios para la puesta en marcha, lo que permite un pedido y una configuración sencillos.
Todos los sistemas GenPure superan las normas internacionales ASTM de tipo I, ISO 3696 de grado 1, ASTM D1193 y CLSI-CLRW.
xCAD (dispensador y control ampliados):
  • El sistema ofrece más flexibilidad para la dispensación de agua ultrapura, con un radio de acción de 32″ (80 cm).
  • El brazo de dispensación ergonómico permite aplicar el volumen de dosis preciso con solo pulsar un botón.
  • El dispensador flexible cuenta con posiciones que incluyen giro, ajuste de altura o extensión hacia el recipiente.
  • Su diseño único proporciona un sencillo acceso a todos los controles del sistema.
Dispensación simultánea de hasta tres dispensadores:
  • Todos los sistemas se entregan con un solo dispensador remoto xCAD Plus.
  • Si desea más flexibilidad, añada uno o dos dispensadores xCAD Plus más.
Monitorización del agua de suministro integrada:
  • Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro.
  • Si la calidad del agua de suministro cae por debajo del valor establecido, aparecerá un mensaje de fallo inmediatamente.
Medición del carbono orgánico total (COT) en línea mediante monitorización de la intensidad UV (disponible únicamente en sistemas con COT opcional):
  • La monitorización del COT en tiempo real ofrece una medición continua de las sustancias orgánicas presentes en el agua.
  • La monitorización continua de la intensidad UV elimina el riesgo de valores falsos del COT provocados por una disminución de la intensidad UV.
  • Un mensaje de fallo alerta al usuario cuando la intensidad de la lámpara UV ya no es suficiente para obtener mediciones precisas del COT.
Fotooxidación UV 185/254 nm:
  • El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos.
  • La oxidación por UV también reduce los compuestos orgánicos presentes en el agua hasta niveles ultrabajos.
Detección de fugas:
  • Se muestra un mensaje de error cuando se detectan fugas internas.
Listo para su uso:
  • Interruptor de presión del agua de suministro, soporte de pared, lámpara UV, cartucho ultrapuro, filtro estéril, todo incluido en un único número de referencia.
Medición de la conductividad/resistividad:
  • Las celdas de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm-1.
  • Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1 °C.
Sustitución de cartuchos de conexión rápida:
  • La capacidad de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos, incluso durante el funcionamiento.
Dosificación exacta:
  • Dosis electrónica para un control totalmente automático del volumen de entre 0,01 y 65 l con una precisión <2 %
Documentación que cumple con GLP:
  • El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
  • La interfaz RS-232 con intervalo de envío ajustable ofrece una transferencia segura de todos los datos medidos, los errores, la fecha y la hora a un PC o impresora de registros.
  • El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
  • La medición de conductividad conforme con la farmacopea estadounidense (USP) que dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 0,055 µS/cm
Descripción Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (versión de pared)
Contenido bacteriano < 0,01 UFC/ml
Concentración de endotoxinas < 0,001 EU/ml
Feedwater Connector 1,9 cm (3 x 4 pulg)
Monitorización del agua de suministro Integrado
Caudal Hasta 2 l/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Remote Dispenser
Resistividad 18,2 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Tipo Sistema de purificación de agua
Modelo Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (versión de pared)
Presión de funcionamiento De 0,1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1
Consumo de energía 0,1 kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (imperial) 14,6 in
Anchura (métrico) 372 mm
Altura (imperial) 24 pulg
Altura (métrico) 615 mm
Fondo (imperial) 13 pulg
Fondo (métrico) 330 mm
Requisitos eléctricos 90/240 V/50/60 Hz
Tensión 90/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.