Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Sistema de purificación de agua xCAD
Thermo Scientific™ Barnstead GenPure xCAD, el control extendido y la unidad del dispensador, se caracterizan por tener un tamaño extremadamente compacto que aumenta el espacio para el codo en la mesa del laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™
Detalles adicionales : Peso : 32.00000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Barnstead GenPure xCAD, el control extendido y la unidad del dispensador, se caracterizan por tener un tamaño extremadamente compacto que aumenta el espacio para el codo en la mesa del laboratorio.
El sistema Barnstead GenPure xCAD proporciona agua ultrapura de 18,2 MΩ.cm con calidad uniforme para las aplicaciones más exigentes y sensibles. El dispensador remoto xCAD ofrece flexibilidad y control.
Obtenga flexibilidad y control con el dispensador remoto compacto del sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD. Este sistema suministra agua ultrapura con calidad uniforme para las aplicaciones más exigentes y sensibles. El dispensador remoto puede montarse en pared o en sobremesa. El sistema es ideal para aplicaciones de biología molecular, microbiología y química analítica e incluye monitorización del agua de suministro integrada, sustitución de cartuchos de conexión rápida y dosificación exacta.
Monitorización del agua de suministro integrada:
- Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro.
- Si la calidad del agua de suministro cae por debajo del valor establecido, aparece un mensaje de fallo inmediatamente.
Fotooxidación UV 185/254 nm:
- El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos.
Listo para su uso:
- El interruptor de presión del agua de suministro, el soporte de pared, la lámpara UV, el cartucho ultrapuro y el filtro esterilizado están incluidos en un único número de referencia.
Medición de la conductividad/resistividad:
- Las celdas de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm-1.
- Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1 °C.
Sustitución de cartuchos de conexión rápida:
- La capacidad de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos, incluso durante el funcionamiento.
Dosificación exacta:
- La dosificación electrónica permite un control totalmente automático del volumen de entre 0,01 y 65 l con una precisión < 0,5 %.
Documentación que cumple con BPL:
- El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
- La interfaz RS-232 con un intervalo de envío ajustable permite la transferencia segura de todos los datos de medición, errores, fecha y hora a un PC o impresora de registros.
- El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
- La medición de conductividad conforme con la farmacopea estadounidense (USP) que dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.
Especificaciones
0,055 µS/cm | |
<1 CFU/ml | |
Sí | |
Hasta 2 l/min | |
Yes | |
No | |
Water Purification System | |
De 2 a 6 bar | |
0,1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
De 90 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
50/60 Hz |
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136149 | |
R de 1,91 mm (0,75 pulg) | |
Pretratado | |
Type 1 | |
18,2 MΩ·cm | |
De 5 a 10 ppmm | |
1-6 bar | |
<1 μm/ml | |
De 2 a 35 °C | |
615 mm | |
22 kg | |
De 90 a 240 V |